Läs mer
1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15495766
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495766 1 g 1g
15405776 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15495766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60460.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 849950-54-5
Molekylformel C30H48FeP2
Molekylvikt (g/mol) 526.51
MDL-nummer MFCD09750465
InChI-nyckel RNAIPFYGOQYYTF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene, iron 2+ bis 1-2r,5r-2,5-di propan-2-yl phospholan-1-yl cyclopenta-2,4-dien-1-ide
PubChem CID 71310585
IUPAC-namn (2R,5R)-1-cyclopenta-2,4-dien-1-yl-2,5-di(propan-2-yl)phospholane;iron(2+)
LEDER [Fe].CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene
Smältpunkt 70°C to 74°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 526.49
Procent renhet ≥97%