Läs mer
1,1'-bis((2R,5R)-2,5-diisopropylfosfolano)ferrocen(cyklooktadien)rodium(I)tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11915931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11915931 100 mg Glass bottle 100mg
11925931 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11915931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437291000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kemiska identifierare
CAS 849773-97-3
Molekylformel C38H60BF4FeP2Rh
Molekylvikt (g/mol) 824.40
MDL-nummer MFCD15144872
InChI-nyckel MFSWTFGIDMKBOY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 71310759
IUPAC-namn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;(2R,5R)-1-cyclopenta-2,4-dien-1-yl-2,5-di(propan-2-yl)phospholane;iron(2+);rhodium;tetrafluoroborate
LEDER [Fe].[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1′-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluorobor
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 235.0°C to 238.0°C
Färg Yellow to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 824.39
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.