Läs mer
1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15425866
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425866 1 g 1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15425866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60587.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Store away from air. Store under dry inert gas. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540475-45-4
Molekylformel C22H32FeP2
Molekylvikt (g/mol) 414.29
MDL-nummer MFCD08705241
InChI-nyckel JBWUTRKMUDYCHS-UHFFFAOYNA-N
Synonym -1,1'-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano ferrocene
PubChem CID 132984027
LEDER [Fe].C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c1cccc1.C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c1cccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Smältpunkt 99°C to 102°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn carbanide;(2R,5R)-1-cyclopentyl-2,5-dimethylphospholane;iron(2+)
Formel vikt 414.28
Procent renhet ≥97%