missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene, 97+%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7040733
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15425866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60587.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Solubility
Insoluble in water.

Notes
Air Sensitive. Store away from air. Store under dry inert gas. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 540475-45-4
Molekylformel C22H32FeP2
Molekylvikt (g/mol) 414.29
MDL-nummer MFCD08705241
InChI-nyckel JBWUTRKMUDYCHS-UHFFFAOYNA-N
Synonym -1,1'-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano ferrocene
PubChem CID 132984027
LEDER [Fe].C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c1cccc1.C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c1cccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Smältpunkt 99°C to 102°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn carbanide;(2R,5R)-1-cyclopentyl-2,5-dimethylphospholane;iron(2+)
Formel vikt 414.28
Procent renhet ≥97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.