Läs mer
1,1'-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15465516
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465516 250 mg 250mg
15455516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15465516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60156.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is employed as DuPhos and BPE ligands. It is a highly efficient privileged ligands.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air sensitive. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162412-87-5
Molekylformel C22H32FeP2
Molekylvikt (g/mol) 414.29
MDL-nummer MFCD09265089
InChI-nyckel QXXSYUGLJIMLFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym (S,S)-Methyl-Ferrocelane
PubChem CID 71310453
IUPAC-namn (2S,5S)-1-cyclopenta-2,4-dien-1-yl-2,5-dimethylphospholane;iron(2+)
LEDER [Fe++].CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1.CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Smältpunkt 88°C to 99°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation −331° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 414.28
Procent renhet ≥97%