Läs mer
1,1-Bis-(4-Bromophenyl)-2,2-dichloroethylene, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dibromo-DDE |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2Cl2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H |
| Formel vikt | 403.837 |