Läs mer
1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane, Mikromol™
Beskrivning
1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane |
| CAS | 4-4-3547 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H12 Cl2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12Cl2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10H,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Visa mer |