missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[1-[[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)amino]ethyl] succinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[1-[(Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy)methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)amino]ethyl] succinate |
| CAS | 1644649-88-6 |
| Molekylformel | C44H61NO8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[1-[[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)amino]ethyl] succinate |
| InChI formel | InChI=1S/C44H61NO8/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-41(46)45-33-40(53-43(49)32-31-42(47)48)34-52-44(35-20-17-16-18-21-35,36-23-27-38(50-2)28-24-36)37-25-29-39(51-3)30-26-37/h16-18,20-21,23-30,40H,4-15,19,22,31-34H2,1-3H3,(H,45,46)(H,47,48) |
| LEDER | O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)NCC(COC(C1=CC=C(OC)C=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(OC)C=C3)OC(CCC(O)=O)=O |
| IUPAC-namn | 4-((1-(bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)-3-palmitamidopropan-2-yl)oxy)-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 731.97 |
| Formel vikt | 731.44 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?