Läs mer
(1,1'-Bis(difenylfosfin) ferrocen) dikloropladium-diklormetan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene)dichloropalladium-dichloromethane |
| CAS | 95464-05-4 |
| Molekylformel | C34H28Cl2FeP2Pd. CH2Cl2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloromethane adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium dichloride dichloromethane adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium dichloride methylene chloride adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride Dichloromethane Adduct, (SP-4-2)-[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene-P,P']dichloropalladium Compd. with Dichloromethane, 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene Palladium Complex |
| InChI formel | InChI=1S/2C17H14P.CH2Cl2.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;2-1-3;;;;/h2*1-14H;1H2;2*1H;;/q;;;;;;+2/p-2 |
| LEDER | [Fe].[Cl-][Pd+2]([Cl-])([P]([C]1[CH][CH][CH][CH]1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[P]([C]4[CH][CH][CH][CH]4)(c5ccccc5)c6ccccc6.ClCCl |
| Molekylvikt (g/mol) | 816.64 |
| Formel vikt | 813.8961 |