Läs mer
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium (II), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium (II) |
| CAS | 72287-26-4 |
| Molekylformel | 2[C17 H14 P]. 2Cl . Fe . Pd |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (Bis(η5-(diphenylphosphino)cyclopentadienyl)iron)dichloropalladium, (SP-4-2)-[1,1'-Bis(diphenylphosphino-κP)ferrocene]dichloropalladium, 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocenepalladium Dichloride, Dichloro(diphenylphosphinoferrocene)palladium, Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphine)ferrocene]palladium(II), Pd(dppf)Cl2, PdCl2(dppf), [1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium (II) |
| InChI formel | InChI=1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q2*-1;;;2*+2/p-2 |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].[Fe+2].[Pd+2].[cH-]1cccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3.[cH-]4cccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | ferrous;cyclopenta-1,3-dien-1-yl(diphenyl)phosphane;palladium(2+);dichloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 731.7 |
| Formel vikt | 729.9428 |