Läs mer
1,1'-Bis(difenylfosfin) ferrocen, TRC
Produktkod. 30337938
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30337938 50 g
1 options
Produktkod. 30337938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB43035050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
CAS 12150-46-8
Molekylformel C34H28FeP2
Kvantitet 50 g
Synonym Cyclopentadienyldiphenylphosphine, 1,1'-Ferrocendiylbis(diphenylphosphine), dppf
InChI formel InChI=1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H;
LEDER [Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC-namn cyklopentyl(difenyl)fosfan; Järn
Molekylvikt (g/mol) 554.38
Formel vikt 554.1016