Läs mer
1,1'-Bis(difenylfosfin) ferrocen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene |
| CAS | 12150-46-8 |
| Molekylformel | C34H28FeP2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Cyclopentadienyldiphenylphosphine, 1,1'-Ferrocendiylbis(diphenylphosphine), dppf |
| InChI formel | InChI=1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H; |
| LEDER | [Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | cyklopentyl(difenyl)fosfan; Järn |
| Molekylvikt (g/mol) | 554.38 |
| Formel vikt | 554.1016 |