Läs mer
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane, 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10547454 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10547454 1 g Glass bottle 1g
10031084 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10547454 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426250010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identificatori chimici
CAS 39590-81-3
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00464207
InChI-nyckel YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
PubChem CID 4101437
IUPAC-namn [1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
LEDER C1CC1(CO)CO
Specifica
Kemiskt namn eller material 1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0650g/mL, 1.065
Kokpunkt 215.0°C to 233.0°C
Flampunkt 110°C
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 102.13
Procent renhet 90%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Consigli di prudenza
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.