Läs mer
1,1-Bis(hydroxymetyl)cyklopropan, TRC
Produktkod. 30339849
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30339849 5 g
1 options
Produktkod. 30339849 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4450505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS 39590-81-3
Molekylformel C5H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1-Cyclopropanedimethanol, 1,1-Di(hydroxymethyl)cyclopropane, 2,2-(1,2-Ethylene)-1,3-propanediol, Cyclopropane-1,1-bis(methanol)
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
LEDER OCC1(CO)CC1
IUPAC-namn [1-(hydroxymetyl)cyklopropyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Formel vikt 102.0681