Läs mer
1,1-Bis(metylti)-2-nitroetylen, 99 %
Produktkod. 11409373
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409373 5 g 5g
11419373 25 g 25g
11429373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409373 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11789.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165,225 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13623-94-4
Molekylformel C4H7NO2S2
Molekylvikt (g/mol) 165.225
MDL-nummer MFCD00010443
InChI-nyckel NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
PubChem CID 83623
IUPAC-namn 1,1-bis(metylsulfanyl)-2-nitroeten
LEDER CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Bis (methylthio)-2-nitroethylene
Smältpunkt 124 °C till 127 °C
Odör Obehagligt
Kvantitet 5 g
Beilstein 1524538
Formel vikt 165.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.