Läs mer
1,1-Bis(p-isobutylfenyl)etan, TRC
Produktkod. 30344866
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30344866 1 g
1 options
Produktkod. 30344866 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4488751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene
CAS 102120-87-6
Molekylformel C22 H30
Kvantitet 1 g
Synonym 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene, Ibuprofen Imp. R (EP)
InChI formel InChI=1S/C22H30/c1-16(2)14-19-6-10-21(11-7-19)18(5)22-12-8-20(9-13-22)15-17(3)4/h6-13,16-18H,14-15H2,1-5H3
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2
IUPAC-namn 1-(2-metylpropyl)-4-[1-[4-(2-metylpropyl)fenyl]etyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 294.47
Formel vikt 294.2348