Läs mer
1-(1'-BOC-Azetidin-3'-yl)pyrrolidin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10280100
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10280100 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10280100 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00094DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1'-BOC-Azetidin-3'-yl)pyrrolidine
CAS 1019008-21-9
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H22N2O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1-1-boc-azetidin-3-yl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidine-1-carboxylate, 1-1'-boc-azetidin-3'-yl pyrrolidine, 1-1-boc-3-azetidinyl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidinylazetidinecarboxylate, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidin-1-carboxylate
InChI-nyckel YQSWCTNNHKPDNK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N2CCCC2
IUPAC-namn tert-butyl-3-pyrrolidin-1-ylazetidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 226.32
PubChem CID 42553000
Formel vikt 226.32
Procent renhet 95%