missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1'-Carbonyldiimidazole-13C (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-Carbonyldiimidazole-13C |
| CAS | 181517-09-9 |
| Molekylformel | 13C C6 H6 N4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | di-1H-Imidazol-1-yl-methanone-13C, 1,1'-(Carbonyl-13C)bis-1H-imidazole, Methanone-13C, di-1H-imidazol-1-yl- (ACI), 1H-Imidazole, 1,1′-(carbonyl-13C)bis- (9CI), Di-1H-imidazol-1-ylmethanone-13C (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H/i7+1 |
| LEDER | O=[13C](n1ccnc1)n2ccnc2 |
| IUPAC-namn | di(imidazol-1-yl)(113C)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.141 |
| Formel vikt | 163.058 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?