Läs mer
1,1'-karbonyldiimidazol (>90 %), TRC
Produktkod. 30363490
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30363490 10 g
1 options
Produktkod. 30363490 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17700510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Carbonyldiimidazole
CAS 530-62-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7H6N4O
Kvantitet 10 g
Synonym Di-1H-imidazol-1-yl-methanone, 1,1'-Carbonylbisimidazole, Bis(imidazol-1-yl) Ketone, Bis(imidazol-1-yl)methanone, Diimidazol-1-yl Ketone, N,N-Carbonyldiimidazole, N,N'-Carbonylbis(imidazole), N,N'-Carbonyldiimidazole, NSC 67203, CDI
InChI formel InChI=1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
LEDER O=C(N1C=NC=C1)N2C=NC=C2
IUPAC-namn Di(imidazol-1-yl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 162.15
Formel vikt 162.0542