Läs mer
1,1'-karbonyldiimidazol (>90 %), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-Carbonyldiimidazole |
| CAS | 530-62-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7H6N4O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Di-1H-imidazol-1-yl-methanone, 1,1'-Carbonylbisimidazole, Bis(imidazol-1-yl) Ketone, Bis(imidazol-1-yl)methanone, Diimidazol-1-yl Ketone, N,N-Carbonyldiimidazole, N,N'-Carbonylbis(imidazole), N,N'-Carbonyldiimidazole, NSC 67203, CDI |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H |
| LEDER | O=C(N1C=NC=C1)N2C=NC=C2 |
| IUPAC-namn | Di(imidazol-1-yl)metanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.15 |
| Show More |