Läs mer
1,1' – karbonyldiimidazol, 97 %
Produktkod. 10675392 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10675392 10 g Glasflaska 10g
10123010 25 g Glasflaska 25g
10705821 100 g Glasflaska 100g
10553674 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10675392 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151810100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.31 SEK
    516.65 SEK / 10g
    Save 58.66 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 530-62-1 | C7H6N4O | 162,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-62-1
Molekylformel C7H6N4O
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD00005286
InChI-nyckel PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
IUPAC-namn di(imidazol-1-yl)metanon
LEDER O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1′-Carbonyldiimidazole
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 118,0 °C till 120,0 °C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 23, V,4, 245
Fieser 01,114; 02,61; 05,97; 06,97; 08,77; 09,96; 12,106; 13,66; 16,64
Merck Index 15, 1820
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: måttligt löslig i THF, löslig i etanol
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1``-Carbonyldiimidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.