Läs mer
1,1'-Carbonyldiimidazole, 97%
Produktkod. 11427686
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11427686
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14688.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 530-62-1 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
Peptidkopplingsreagens1,1'-karbonyldiimidazol fungerar som ett kopplingsreagens och används för koppling av aminosyror för att framställa peptid i organisk syntes. Det används också vid framställning av beta-keto-sulfoner, sulfoxider och beta-enaminosyraderivat. Det används för att omvandla alkoholer och aminer till karbamater, estrar och urea. Det är involverat i framställningen av formyliserad imidazol genom reaktion med myrsyra. Vidare används det vid syntes av dipolära polyamidföreningar. Utöver detta anses det som en motsvarighet till fosgen och används för att framställa asymmetriskt bisalkylkarbonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Peptidkopplingsreagens1,1′ -Karbonyldiimidazol fungerar som ett kopplingsreagens och används för koppling av aminosyror för att framställa peptid i organisk syntes. Det används också vid framställning av beta-keto-sulfoner, sulfoxider och beta-enaminosyraderivat. Det används för att omvandla alkoholer och aminer till karbamater, estrar och urea. Det är involverat i framställningen av formyliserad imidazol genom reaktion med myrsyra. Vidare används det vid syntes av dipolära polyamidföreningar. Utöver detta anses det som en motsvarighet till fosgen och används för att framställa asymmetriskt bisalkylkarbonat.
Löslighet Löslig i dimetylformamid
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med vatten, starka syror, starka oxidationsmedel, starka baser och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-62-1
Molekylformel C7H6N4O
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD00005286
InChI-nyckel PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
LEDER O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N'-Carbonyldiimidazole
Smältpunkt 116°C to 120°C
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 6826
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1819
Löslighetsinformation Soluble in dimethylformamide.
IUPAC-namn 1-(lH-imidazol-l-karbonyl)-lH-imidazol
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.