Läs mer
1,1' – karbonyldiimidazol, 97 %
Produktkod. 11437686
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437686 250 g 250g
11417686 10 g 10g
11427686 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14688.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5018.69 SEK
    4505.65 SEK / 250g
    Save 513.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 530-62-1 | C7H6N4O | 162,15 g/mol
Peptidkopplingsreagens1,1'-karbonyldiimidazol fungerar som ett kopplingsreagens och används för koppling av aminosyror för att framställa peptid i organisk syntes. Det används också vid framställning av beta-keto-sulfoner, sulfoxider och beta-enaminosyraderivat. Det används för att omvandla alkoholer och aminer till karbamater, estrar och urea. Det är involverat i framställningen av formyliserad imidazol genom reaktion med myrsyra. Vidare används det vid syntes av dipolära polyamidföreningar. Utöver detta anses det som en motsvarighet till fosgen och används för att framställa asymmetriskt bisalkylkarbonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Peptidkopplingsreagens1,1′ -Karbonyldiimidazol fungerar som ett kopplingsreagens och används för koppling av aminosyror för att framställa peptid i organisk syntes. Det används också vid framställning av beta-keto-sulfoner, sulfoxider och beta-enaminosyraderivat. Det används för att omvandla alkoholer och aminer till karbamater, estrar och urea. Det är involverat i framställningen av formyliserad imidazol genom reaktion med myrsyra. Vidare används det vid syntes av dipolära polyamidföreningar. Utöver detta anses det som en motsvarighet till fosgen och används för att framställa asymmetriskt bisalkylkarbonat.
Löslighet Löslig i dimetylformamid
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med vatten, starka syror, starka oxidationsmedel, starka baser och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-62-1
Molekylformel C7H6N4O
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD00005286
InChI-nyckel PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
LEDER O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Carbonyldiimidazole
Smältpunkt 116 °C till 120 °C
pH 7.7
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 6826
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,1819
Löslighetsinformation Löslig i dimetylformamid.
IUPAC-namn di(imidazol-1-yl)metanon
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.