Läs mer
1,1'-Carbonyldipiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-Carbonyldipiperidine |
| CAS | 5395-04-0 |
| Molekylformel | C11H20N2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Di-1-piperidinylmethanone, Bis(1-piperidyl) Ketone, Bis(pentamethylene)urea, Dipiperidin-1-ylmethanone, N,N,N',N'-Bis(cyclopentamethylene)urea, N,N,N',N'-Bispentamethyleneurea, N,N'-Carbonylbis(piperidine), NSC 3145 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O/c14-11(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H2 |
| LEDER | O=C(N1CCCCC1)N2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | di(piperidin-1-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.29 |
| Formel vikt | 196.1576 |