Läs mer
1,1'-Carbonyldipyrrolidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15407448
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 15407448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60942.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Applications
Reactant in the ring-opening polymerization of six-and seven-membered cyclic pseudoureas.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81759-25-3
Molekylformel C9H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 168.24
MDL-nummer MFCD00216641
InChI-nyckel HPTQKSXAQBHFKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-carbonyldipyrrolidine, di pyrrolidin-1-yl methanone, 1,1-carbonyldipyrrolidine, 1-pyrrolidine-1-carbonyl pyrrolidine, pyrrolidine, 1,1'-carbonylbis, ditetrahydro-1h-pyrrol-1-ylmethanone, carbodipiperidide, dipyrrolizinoketone, carbonyldipyrrolidine, dipyrrolidinyl ketone
PubChem CID 736440
IUPAC-namn dipyrrolidin-1-ylmethanone
LEDER O=C(N1CCCC1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Carbonyldipyrrolidine
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.086 g/mL
Kokpunkt 148°C to 150°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 10 g
Beilstein 1637732
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 168.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.