Läs mer
1,1'-Carbonyldipyrrolidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15417448
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 15417448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60942.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Applications
Reactant in the ring-opening polymerization of six-and seven-membered cyclic pseudoureas.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81759-25-3
Molekylformel C9H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 168.24
MDL-nummer MFCD00216641
InChI-nyckel HPTQKSXAQBHFKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-carbonyldipyrrolidine, di pyrrolidin-1-yl methanone, 1,1-carbonyldipyrrolidine, 1-pyrrolidine-1-carbonyl pyrrolidine, pyrrolidine, 1,1'-carbonylbis, ditetrahydro-1h-pyrrol-1-ylmethanone, carbodipiperidide, dipyrrolizinoketone, carbonyldipyrrolidine, dipyrrolidinyl ketone
PubChem CID 736440
IUPAC-namn dipyrrolidin-1-ylmethanone
LEDER O=C(N1CCCC1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Carbonyldipyrrolidine
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.086 g/mL
Kokpunkt 148°C to 150°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 50 g
Beilstein 1637732
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 168.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid