Läs mer
1-(1-Chloro-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1-Chloro-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine |
| CAS | 105628-70-4 |
| Molekylformel | C14 H16 Cl N3 O2 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Fasudil Impurity 33 HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClN3O2S/c15-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-17-14)21(19,20)18-9-2-6-16-8-10-18/h1,3-5,7,16H,2,6,8-10H2 |
| LEDER | Clc1nccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.81 |
| Formel vikt | 325.0652 |