missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(1-Chlorocyclopropyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1-Chlorocyclopropyl)ethanone |
| CAS | 63141-09-3 |
| Molekylformel | C5 H7 Cl O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(1-Chlorocyclopropyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-1-chlorocyclopropane, 1-Chlorocyclopropyl methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClO/c1-4(7)5(6)2-3-5/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)C1(Cl)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-(1-chlorocyclopropyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.561 |
| Formel vikt | 118.019 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?