missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(1-Chloromethyl-ethenyl)-2,2,4,4-tetramethylcyclohexane, TRC

Produktkod. 30133876
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133876 2.5 mg 2.5mg
30003780 5 mg -
30011487 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133876 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4277462.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 63216-72-8
Molekylformel C13 H23 Cl
Molekylvikt (g/mol) 214.77
Synonym 2-(3-Chloroprop-1-en-2-yl)-1,1,5,5-tetramethylcyclohexane, Rubber Oligomer
IUPAC-namn 2-[1-(chloromethyl)vinyl]-1,1,5,5-tetramethyl-cyclohexane
LEDER CC1(C)CCC(C(=C)CCl)C(C)(C)C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(1-Chloromethyl-ethenyl)-2,2,4,4-tetramethylcyclohexane
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H23Cl/c1-10(8-14)11-6-7-12(2,3)9-13(11,4)5/h11H,1,6-9H2,2-5H3
Formel vikt 214.1488
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.