Läs mer
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid, 99%
Produktkod. 10704221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10704221 5 g Glasflaska 5g
10040890 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10704221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110920050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5445-51-2 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5445-51-2
Molekylformel C6H8O4
Molekylvikt (g/mol) 144.13
MDL-nummer MFCD00001325
InChI-nyckel CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
PubChem CID 2568
ChEBI CHEBI:35691
IUPAC-namn cyklobutan-1,1-dikarboxylsyra
LEDER C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 157°C to 161°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.1% max. (50°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C4H6(CO2H)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 724
Formel vikt 144.13
Klarhet (5 w/v% aq. soln.) clear
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.