Läs mer
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid, 99%
Produktkod. 11482447
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482447 25 g 25g
11472447 5 g 5g
11424250 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14288.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5445-51-2 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5445-51-2
Molekylformel C6H8O4
Molekylvikt (g/mol) 144.126
MDL-nummer MFCD00001325
InChI-nyckel CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
PubChem CID 2568
ChEBI CHEBI:35691
IUPAC-namn cyklobutan-1,1-dikarboxylsyra
LEDER C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Smältpunkt ∼158°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2046031
Formel vikt 144.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.