Läs mer
1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid Disodium Salt, TRC
Produktkod. 30345137
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30345137 100 mg
1 options
Produktkod. 30345137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB416510100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid Disodium Salt
CAS 100476-94-6
Molekylformel C6H6Na2O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,1-Dicarboxycyclobutane Disodium Salt, NSC 22073 Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C6H8O4.2Na/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium;cyclobutane-1,1-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 188.09