Läs mer
1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30134941
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134941 100 g
30136142 10 g
30005964 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB416503100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5445-51-2
Molekylformel C6 H8 O4
Molekylvikt (g/mol) 144.13
Synonym 1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-Dicarboxycyclobutane, 1-Carboxycyclobutanecarboxylic acid, NSC 22073, Carboplatin Imp. B (EP), Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid
IUPAC-namn cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
LEDER OC(=O)C1(CCC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formel vikt 144.0423
Procent renhet >95%