Läs mer
1,1-cyklohexaneddiksyra, 98 %
Produktkod. 11415746
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415746 10 g 10g
11425746 50 g 50g
11435746 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20816.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
CAS: 4355-11-7 | C10H16O4 | 200,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4355-11-7
Molekylformel C10H16O4
Molekylvikt (g/mol) 200.23
MDL-nummer MFCD00001519
InChI-nyckel YQPCHPBGAALCRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-cyclohexanediacetic acid, 1,1-cyclohexanediaceticacid, cyclohexanediacetic acid, 2-1-carboxymethyl cyclohexyl acetic acid, 1,1-cyclohexane diacetic acid, 1-carboxymethyl cyclohexyl acetic acid, 2,2'-cyclohexane-1,1-diyl diacetic acid, 2-carboxymethyl cyclohexyl acetic acid, gabapentin impurity 2, pubchem13645
PubChem CID 78061
IUPAC-namn 2-[1-(karboximetyl)cyklohexyl]ättiksyra
LEDER C1CCC(CC1)(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Cyclohexanediacetic acid
Smältpunkt 178°C to 182°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 200.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.