Läs mer
1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14) |
| Formel vikt | 199.1208 |