Läs mer
1,1-cyklohexandiättiksyraanhydrid, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Alfa vektor | CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE |
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Cyclohexanediacetic anhydride |
| CAS | 1010-26-0 |
| Smältpunkt | 67°C to 72°C |
| Färg | Orange till Vit |
| Infrarött spektrum | Conforms |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C10 H14 O3 |
| MDL-nummer | 00040292 |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |