Läs mer
1,1-cyklohexandikarboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15403347
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403347 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15403347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26025.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1127-08-8 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Cyclohexanedicarboxylic acid
CAS 1127-08-8
Smältpunkt ∼175°C (decomposition)
Odör Odorless
Molekylformel C8H12O4
MDL-nummer MFCD00094668
Kvantitet 1 g
Synonym cyclohexanedicarboxylic acid, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid, acmc-20ald2, cyclohexane dicarboxylic acid, 1,1-cyclohexanedicarboxylicacid, cyclohexane-1,1-dicarboxylicacid, cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid
InChI-nyckel QYQADNCHXSEGJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC(CC1)(C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn cyklohexan-1,1-dikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 172.18
PubChem CID 136906
Formel vikt 172.18
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.