Läs mer
1-(1-cyklohexen-1-yl)piperidin, 97 %
Produktkod. 11360004
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360004 5 g 5g
11370004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00335.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2981-10-4 | C8H22N2O2 | 178,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2981-10-4
MDL-nummer MFCD00014643
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Kokpunkt 120°C to 122°C (16 mmHg)
Molekylformel C8H22N2O2
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 5 g
Beilstein 113990
Synonym di 3-aminopropoxy ethane, 1-propanamine, 3,3'-1,2-ethanediylbis oxy bis, 1,2-bis 3-aminopropoxy ethane, 3,3'-ethane-1,2-diylbis oxy bis propan-1-amine, 3,3'-ethylenedioxy bispropylamine, 3,3'-ethylenedioxybis propylamine, propylamine, 3,3'-ethylenedioxy bis, ethylene glycol bis 3-aminopropyl ether, 1,10-diamino-4,7-dioxadecane, 3-2-3-aminopropoxy ethoxy propan-1-amine
InChI-nyckel POTQBGGWSWSMCX-UHFFFAOYSA-P
LEDER C(CN)COCCOCCCN
IUPAC-namn 3-[2-(3-aminopropoxi)etoxi]propan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 178.28
PubChem CID 76342
Formel vikt 165.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.