Läs mer
1-(1-cyklohexen-1-yl)pyrrolidin, 97 %
Produktkod. 11441647
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441647 25 g 25g
11431647 5 g 5g
11414260 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25622.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1125-99-1 | C10H17N | 151,253 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1125-99-1
Molekylformel C10H17N
Molekylvikt (g/mol) 151.253
MDL-nummer MFCD00003163
InChI-nyckel KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidino-1-cyclohexene, 1-pyrrolidinocyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl pyrrolidine, pyrrolidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, 1-1-cyclohexen-1-yl pyrrolidine, 1-1-pyrrolidinyl cyclohexene, cyclohexanone pyrrolidine enamine, 1-pyrrolidinyl-1-cyclohexene, n-1-cyclohexenyl pyrrolidine, 1-1-cyclohexenyl pyrrolidine
PubChem CID 70768
IUPAC-namn 1-(cyklohexen-1-yl)pyrrolidin
LEDER C1CCC(=CC1)N2CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
Densitet 0.94
Kokpunkt 114 °C till 115 °C (15 mmHg)
Flampunkt 66 °C (151 °F)
Brytningsindex 1.5217
Kvantitet 25 g
Beilstein 114797
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 151.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.