Läs mer
1,1-cyklopentanediacetisk anhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride |
| CAS | 5662-95-3 |
| Molekylformel | C9H12O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,1-Cyclopentanediacetic Acid Anhydride, 3,3-Tetramethyleneglutaric Anhydride, NSC 78448 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2 |
| LEDER | O=C(O1)CC2(CCCC2)CC1=O |
| IUPAC-namn | 8-oxaspiro[4.5]dekan-7,9-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vikt | 168.08 |