Läs mer
1,1-cyklopentanediacetisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30350702
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30350702 1 g
1 options
Produktkod. 30350702 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9896651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride
CAS 5662-95-3
Molekylformel C9H12O3
Kvantitet 1 g
Synonym 1,1-Cyclopentanediacetic Acid Anhydride, 3,3-Tetramethyleneglutaric Anhydride, NSC 78448
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
LEDER O=C(O1)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC-namn 8-oxaspiro[4.5]dekan-7,9-dione
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Formel vikt 168.08