Läs mer
1,1-Cyclopropane-2,2,3,3-d4-dicarboxylic Acid, CDN
Produktkod. 30316609
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30316609 0.25 g
30310097 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316609 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND64390.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid-D4
CAS 136503-99-6
Molekylformel C5 D4 H2 O4
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1,1-Cyclopropane-2,2,3,3-d4-dicarboxylic acid (9 CI, ACI), 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid-D4, Cyclopropan-1,1-dicarboxylic acid-2,2,3,3-d4, Ethylene-d4-malonic acid
InChI formel InChI=1 S/C5H6O4/c6-3(7)5(1-2-5)4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2
LEDER [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1(C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropane-1,1-dicarboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 134.1234
Formel vikt 134.0517 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.