Läs mer
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester |
| CAS | 6914-71-2 |
| Molekylformel | C7H10O4 |
| MDL-nummer | MFCD00192079 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.15 |
| Procent renhet | 95% |