Läs mer
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester, 97%
Produktkod. 11415550
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415550 1 g 1g
11425550 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415550 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25828.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 113020-21-6 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
1,1-cyklopropandikarboxylsyramonometylester används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,1-cyklopropandikarboxylsyramonometylester används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113020-21-6
Molekylformel C6H8O4
Molekylvikt (g/mol) 144.126
MDL-nummer MFCD06800496
InChI-nyckel IZYOHLOUZVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxycarbonyl cyclopropanecarboxylic acid, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester, 1-methoxycarbonyl cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid, methyl ester, 1-methoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid-1-methyl ester, 1-methoxycarbonyl cyclopropanecarboxylicacid, acmc-1c7y7, methyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1-methoxycarbonylcyclopropane carboxylic acid
PubChem CID 13861823
IUPAC-namn 1-metoxikarbonylcyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER COC(=O)C1(CC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester
Smältpunkt 50°C to 57°C
Kokpunkt 85°C to 87°C (0.2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 144.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.