missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30349559
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349559 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9890355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid
CAS 598-10-7
Molekylformel C5H6O4
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Carboxycyclopropanecarboxylic Acid, Ethylenemalonic Acid, NSC 626865
InChI formel InChI=1S/C5H6O4/c6-3(7)5(1-2-5)4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
LEDER OC(=O)C1(CC1)C(=O)O
IUPAC-namn cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 130.1
Formel vikt 130.0266
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.