Läs mer
1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid |
| CAS | 598-10-7 |
| Molekylformel | C5H6O4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-Carboxycyclopropanecarboxylic Acid, Ethylenemalonic Acid, NSC 626865 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c6-3(7)5(1-2-5)4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)C1(CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.1 |
| Formel vikt | 130.0266 |