Läs mer
1,1-Cykohexanediacetimid (3,3-Penta-metylenglutarimid), Mikromol™
Produktkod. 17912936
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17912936 25 mg
1 options
Produktkod. 17912936 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0684.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,1-Cykohexanediacetimid (3,3-Penta-metylenglutalimid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Pentamethylene Glutarimide
CAS 1130-32-1
Analyt- eller komponentnamn 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H15 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
LEDER O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
IUPAC-namn 3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-Dione
Molekylvikt (g/mol) 181.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 181,1103 g/mol