Läs mer
1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31428744
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31428744 1 g
31427090 25 g
31419770 5 g
31418061 250 mg
31420414 10 g
31428037 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31428744 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1417351g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride
CAS 70775-75-6
Molekylformel C36H64Cl2N4
MDL-nummer MFCD01938808
Kvantitet 1 g
LEDER CCCCCCCC/N=C1C=CN(CCCCCCCCCCN(C=C/2)C=CC2=N/CCCCCCCC)C=C/1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 623.83
Procent renhet 98%