missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[1-Deoxy-2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-Beta-D-fructopyranos-1-yl]-L-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[1-Deoxy-2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-Beta-D-fructopyranos-1-yl]-L-proline |
| CAS | 173966-36-4 |
| Molekylformel | C17H27NO7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[1-Deoxy-2,34,5-Bis-O-(1-Methylethylidene)-Ss-D-Fructopyranos-1-Yl]-L-Proline |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO7/c1-15(2)22-11-8-21-17(9-18-7-5-6-10(18)14(19)20)13(12(11)23-15)24-16(3,4)25-17/h10-13H,5-9H2,1-4H3,(H,19,20)/t10-,11+,12+,13-,17-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CN4CCC[C@H]4C(=O)O)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.4 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?