Läs mer
1,1-di(metyltio)-2-nitroet-1-en, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10797115
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10797115 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10797115 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00308EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1-Di(methylthio)-2-nitroeth-1-ene
CAS 13623-94-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C4H7NO2S2
Linjär formel O2NCH=C(SCH3)2
MDL-nummer MFCD00010443
Kvantitet 10 g
Synonym 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
InChI-nyckel NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
IUPAC-namn 1,1-bis(metylsulfanyl)-2-nitroeten
Molekylvikt (g/mol) 165.225
PubChem CID 83623
Formel vikt 165.24
Procent renhet 97%